missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2385411-18-5 |
| Molekylær formel | C7 H14 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C)(C)S |
| IUPAC navn | ethyl 3-methyl-3-sulfanylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.25 |
| Formel vægt | 162.071 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?