Få mere at vide
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30476711
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476711 50 mg
30464341 10 mg
30476983 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25759550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307964-23-4
Molekylær formel C7H16OS
Molekylvægt (g/mol) 148.27
Synonym 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
IUPAC navn 3-methyl-3-sulfanylhexan-1-ol
SMIL CCCC(C)(S)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Formel vægt 148.0922