Få mere at vide
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30467966
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467966 250 mg
30474547 50 mg
30467040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30467966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM257583250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34300-94-2
Molekylær formel C5H12OS
Molekylvægt (g/mol) 120.21
Synonym 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol (ACI), 3-Mercapto-3-methylbutanol, 3-Methyl-3-sulfanylbutan-1-ol, 3-Sulfanyl-3-methylbutan-1-ol
IUPAC navn 3-methyl-3-sulfanylbutan-1-ol
SMIL CC(C)(S)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 120.0609