Få mere at vide
3-Mercapto-2-pentanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Mercapto-2-pentanone |
| CAS | 67633-97-0 |
| Molekylær formel | C5H10OS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C(=O)C)S |
| IUPAC navn | 3-sulfanylpentan-2-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vægt | 118.0452 |