Få mere at vide
3-Mercapto-2-pentanon, TRC
Artikelnummer. 30479511
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30479511 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30479511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM257098500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-2-pentanone
CAS 67633-97-0
Molekylær formel C5H10OS
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3
SMIL CCC(C(=O)C)S
IUPAC navn 3-sulfanylpentan-2-en
Molekylvægt (g/mol) 118.2
Formel vægt 118.0452