Få mere at vide
3-Mercapto-2-pentanon, 97%, stik. med 0,1% calciumcarbonat
Artikelnummer. 11454807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454807 5 g 5g
11440457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21797.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 67633-97-0 | C5H10OS | 118,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67633-97-0
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.194
MDL nummer MFCD02093290
InChI nøgle SZECUQRKLXRGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-2-pentanone, 2-pentanone, 3-mercapto, 3-mercaptopentan-2-one, fema no. 3300, 3-mercapto-2-penanone, 2-pentanone,3-mercapto, acmc-1b6ys, 2-pentanone, 3-mercapto-7ci,9ci
PubChem CID 62237
IUPAC navn 3-sulfanylpentan-2-on
SMIL CCC(C(=O)C)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-2-pentanone
Navn note stabiliseret med 0,1% calciumcarbonat
Tæthed 0.988
Brydningsindeks 1.466
Mængde 5 g
FN nummer UN3336
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 118.19
Procent renhed 98%