Få mere at vide
3-Mercapto-2-butanon, 98%, stab. med 0,1% calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420687 25 g 25g
11410687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22494.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40789-98-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40789-98-8
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.17
MDL nummer MFCD00085206
InChI nøgle XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-2-butanone, 2-butanone, 3-mercapto, 2-mercapto-3-butanone, 3-mercaptobutan-2-one, fema no. 3298, mercapto-3 butanone-2 french, mercapto-3 butanone-2, acmc-209jgq, 4-01-00-03993 beilstein handbook reference
PubChem CID 38679
IUPAC navn 3-sulfanylbutan-2-on
SMIL CC(S)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-2-butanone
Navn note stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Tæthed 1.015
Kogepunkt 50°C (18 mmHg)
Flammepunkt 47°C (117°F)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 104.17
Procent renhed 98%