Få mere at vide
3-Mercapto-1-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Mercapto-1-propanol |
| CAS | 19721-22-3 |
| Molekylær formel | C3H8OS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Mercaptopropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMIL | OCCCS |
| IUPAC navn | 3-sulfanylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.16 |
| Formel vægt | 92.0296 |