Få mere at vide
3-Mercapto-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30476177
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30476177 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30476177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218740250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1-propanol
CAS 19721-22-3
Molekylær formel C3H8OS
Mængde 250 mg
Synonym 3-Mercaptopropanol
InChI formel InChI=1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMIL OCCCS
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 92.16
Formel vægt 92.0296