Få mere at vide
3-Mercapto-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30465842
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30465842 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30465842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2187402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1-propanol
CAS 19721-22-3
Molekylær formel C3H8OS
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Mercaptopropanol
InChI formel InChI=1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMIL OCCCS
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 92.16
Formel vægt 92.0296