Få mere at vide
3-Mercapto-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824811
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
15824811 50 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15824811 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8417050050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 96-27-5
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 1.247 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00004879
Mængde 50 mL
Synonym 3-Mercapto-1,2-propanediol, 1-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propanediol
Molekylvægt (g/mol) 108.16