Få mere at vide
3-Mercapto-1,2,4-triazol, 98%
Artikelnummer. 11404474
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404474 5 g 5g
11414474 25 g 25g
11424474 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13120.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3179-31-5 | C2H3N3S | 101,13 g/mol
3-Mercapto-1,2,4-triazol blev brugt i en undersøgelse til at designe en overfladeforstærket Raman-spredningsbaseret probe til hurtig og nøjagtig påvisning af DNA-markører.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Mercapto-1,2,4-triazol blev brugt i en undersøgelse til
at designe en overfladeforstærket Raman-spredningsbaseret probe til hurtig og nøjagtig påvisning af DNA-markører.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3179-31-5
Molekylær formel C2H3N3S
Molekylvægt (g/mol) 101.13
MDL nummer MFCD00005229
InChI nøgle AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
PubChem CID 2723802
SMIL S=C1NNC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1,2,4-triazole
Smeltepunkt 217°C to 224°C
Mængde 5 g
Beilstein 107731
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
IUPAC navn 1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion
Formel vægt 101.13
Procent renhed 98%