Få mere at vide
3-Maleimidopropionic Acid, TRC
Artikelnummer. 30483005
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483005 5 g
30477836 250 mg
30470586 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1407505G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-55-4
Molekylær formel C7 H7 N O4
Molekylvægt (g/mol) 169.13
IUPAC navn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoic acid
SMIL OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Formel vægt 169.0375