Få mere at vide
3-maleimidopropionsyre-N-hydroxysuccinimidester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382419
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382419 1 g 1g
15497675 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27329.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.209 g/mol
3-Maleimidopropionsyre-N-hydroxysuccinimidester er et reagens, der er meget brugt til at generere stabile maleimid-aktiverede bærerproteiner, der spontant kan reagere med sulfhydryler. Alternativt kan disse relativt stabile maleimid-aktiverede mellemprodukter lyofiliseres og opbevares til senere konjugering til en hapten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Maleimidopropionsyre-N-hydroxysuccinimidester er et reagens, der er almindeligt anvendt til at generere stabile maleimid-aktiverede bærerproteiner, der spontant kan reagere med sulfhydryler. Alternativt kan disse relativt stabile maleimid-aktiverede mellemprodukter lyofiliseres og opbevares til senere konjugering til en hapten.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55750-62-4
Molekylær formel C11H10N2O6
Molekylvægt (g/mol) 266.209
MDL nummer MFCD00043141
InChI nøgle JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 266.21
Procent renhed 99%