Få mere at vide
3-maleimidopropionsyre-N-hydroxysuccinimidester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15730889 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15730889 1 g 1g
15344597 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15730889 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453250010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 55750-62-4
Molekylær formel C11H10N2O6
Molekylvægt (g/mol) 266.21
InChI nøgle JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoate
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smeltepunkt 159.0°C to 160.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 266.21
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.