Få mere at vide
3-maleimidopropionsyre-N-hydroxysuccinimidester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15344597 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15344597 100 mg 100mg
15730889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15344597 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453251000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55750-62-4
Molekylær formel C11H10N2O6
Molekylvægt (g/mol) 266.21
InChI nøgle JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smeltepunkt 159.0°C to 160.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 100 mg
Formel vægt 266.21
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.