missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Maleimidopropionic Acid Hydrazonium Trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30473801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473801 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM14080025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic Acid Hydrazonium, Trifluoroacetate
CAS 359436-61-6
Molekylær formel C7 H9 N3 O3 . C2 H F3 O2
Mængde 25 mg
Synonym 1H-Pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-, hydrazide 2,2,2-trifluoroacetate (1:1), 1H-Pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-, hydrazide, mono(trifluoroacetate) (9CI), N-(β-Maleimidopropionic acid)hydrazide trifluoroacetate, 2,5-Dioxo-1H-pyrrole-1-propanoic acid hydrazide trifluoroacetate, 3-Maleimidopropiohydrazide trifluoroacetate, 3-Maleimidopropionic acid hydrazonium trifluoroacetate, 3-Maleimidopropionic acid hydrazonium trifluoroacetic acid salt
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O3.C2HF3O2/c8-9-5(11)3-4-10-6(12)1-2-7(10)13;3-2(4,5)1(6)7/h1-2H,3-4,8H2,(H,9,11);(H,6,7)
SMIL NNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanehydrazide;2,2,2-trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 297.19
Formel vægt 297.0573
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.