Få mere at vide
3-Maleimidopropionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438098
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15438098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61536.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7423-55-4 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
3-Maleimidopropionsyre er et sulfhydrylreaktivt heterobifunktionelt tværbindingsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Maleimidopropionsyre er et sulfhydrylreaktivt heterobifunktionelt tværbindingsreagens.
Opløselighed
Opløselig i methanol, dimethylformamid, alkohol og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-55-4
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00043030
InChI nøgle IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidopropionic acid, 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoic acid, n-maleoyl-beta-alanine, 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 2-cooh, n-carboxyethylmaleimide, 3-maleimdepropionicacid, pubchem11845, acmc-209otw
PubChem CID 573621
IUPAC navn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic acid
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 1528952
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,dimethyl formamide,alcohol and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formel vægt 169.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Maleimidopropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Maleimidopropionicacid