Få mere at vide
3-Maleimidopropionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428098
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428098 1 g 1g
15438098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61536.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7423-55-4 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
3-Maleimidopropionsyre er et sulfhydrylreaktivt heterobifunktionelt tværbindingsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Maleimidopropionsyre er et sulfhydrylreaktivt heterobifunktionelt tværbindingsreagens.
Opløselighed
Opløselig i methanol, dimethylformamid, alkohol og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-55-4
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00043030
InChI nøgle IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidopropionic acid, 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoic acid, n-maleoyl-beta-alanine, 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 2-cooh, n-carboxyethylmaleimide, 3-maleimdepropionicacid, pubchem11845, acmc-209otw
PubChem CID 573621
IUPAC navn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Maleimidopropionic acid
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 1528952
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,dimethyl formamide,alcohol and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formel vægt 169.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof