Få mere at vide
Clinisafe™ 3 L beholder til klinisk affald
Artikelnummer. p-7224822
Lukningsfarve:
Gul
Rød
Artikelnummer. 17641645
Brand: Clinisafe™ 50102415
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Clinisafe™ beholdere er lavet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning til dine behov for klinisk affaldshåndtering.
  • Clinisafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning på markedet, der reducerer dit CO2-fodaftryk og hjælper dig på vej mod netto nul.
  • De 3 liter Clinisafe™ beholder er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald. Clinisafe™ Clinical Waste Container-serien er designet til at indeholde anatomisk affald og laboratorieaffald.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • Bortskaffelse af brugte NSP-beholdere
    • Stort fyldområde
    • Midlertidig og endelig lukning funktion
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certificeringer/compliance britiske regler
Lukningsfarve Rød
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 314 x 630 x 783 mm
Mængde 20/Cs.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald
Produkttype Affaldsbeholder