Få mere at vide
Clinisafe™ 3 L beholder til klinisk affald
Artikelnummer. 17641645
Skift visning
Lukningsfarve:
Gul
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve
17641645 Rød
17651645 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17641645 Leverandør Clinisafe™ Leverandørnr. 50102415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 DKK
    609.51 DKK / Pakke med 20
    Spare 87.49 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Clinisafe™ beholdere er lavet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning til dine behov for klinisk affaldshåndtering.
  • Clinisafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning på markedet, der reducerer dit CO2-fodaftryk og hjælper dig på vej mod netto nul.
  • De 3 liter Clinisafe™ beholder er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald. Clinisafe™ Clinical Waste Container-serien er designet til at indeholde anatomisk affald og laboratorieaffald.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • Bortskaffelse af brugte NSP-beholdere
    • Stort fyldområde
    • Midlertidig og endelig lukning funktion
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certificeringer/compliance britiske regler
Lukningsfarve Rød
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 314 x 630 x 783 mm
Mængde 20/Cs.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald
Produkttype Affaldsbeholder