Få mere at vide
3-Keto Valproic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Keto Valproic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1184991-15-8 |
| Molekylær formel | C8 H13 O3 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3.Na/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCC(C(=O)[O-])C(=O)CC |
| IUPAC navn | sodium;3-oxo-2-propylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.18 |
| Formel vægt | 180.0762 |