Få mere at vide
3-Keto Fluvastatin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-keto Fluvastatin sodium salt |
| CAS | 1331643-17-4 |
| Molekylær formel | C24 H23 F N O4 . Na |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6-Heptenoic acid, 7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-5-hydroxy-3-oxo-, sodium salt (1:1), Sodium 7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(methylethyl)-1H-indol-2-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18,27H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)n1c(C=CC(O)CC(=O)CC(=O)[O-])c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | sodium;7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-5-hydroxy-3-oxohept-6-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.43 |
| Formel vægt | 431.1509 |