Få mere at vide
3-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-17(2)18-10-9-15-21(16-18)25-26(22,23-19-11-5-3-6-12-19)24-20-13-7-4-8-14-20/h3-17H,1-2H3 |
| Formel vægt | 368.1177 |
| Procent renhed | >95% |