Få mere at vide
3-Isopropylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isopropylphenol |
| CAS | 618-45-1 |
| Molekylær formel | C9 H12 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. F (EP), Phenol, 3-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, m-isopropyl- (7CI, 8CI), 3-(Propan-2-yl)phenol, 3-Isopropylhydroxybenzene, 3-Isopropylphenol, m-Cumenol, m-Isopropylphenol, NSC 2209 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-propan-2-ylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.0888 |