Få mere at vide
3-Isopropylamino-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(2)7-3-6(9)4-8/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 133.1103 |