Få mere at vide
3-Isopropenyl-2-oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isopropenyl-2-oxo-1-benzimidazolinebutyric acid ethyl ester |
| CAS | 116199-87-2 |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2-[[2-(1H-indol-3-yl)acetyl]amino]-3-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.34 |
| Formel vægt | 288.1474 |