Få mere at vide
3-Isoniazid, TRC
Artikelnummer. 30137804
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137804 10 g
17901345 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82146010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-53-7
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Synonym Nicotinic Acid Hydrazide, Nicotinohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, 3-Pyridinecarbohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Hydrazide, 3-Pyridoylhydrazine;
IUPAC navn Pyridin-3-carbohydrazid
SMIL C(C=1C=CC=NC1)(=O)NN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isoniazid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formel vægt 137.0589