Få mere at vide
(3-isocyanatopropyl) triethoxysilan, 95 %
Artikelnummer. 11485333
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485333 25 g 25g
11475333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12890.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247,366 g/mol
Det finder sin anvendelse som en komponent i hybride organiske/uorganiske urethaner. Det bruges også til syntese af en polymeroverflade indeholdende kovalent bundet triethoxysilanfunktionalitet: vedhæftning til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som en komponent i hybride organiske/uorganiske urethaner. Det bruges også til syntese af en polymeroverflade indeholdende kovalent bundet triethoxysilanfunktionalitet: vedhæftning til glas.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra alkoholer, aminer, oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24801-88-5
Molekylær formel C10H21NO4Si
Molekylvægt (g/mol) 247.366
MDL nummer MFCD00051459
InChI nøgle FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
IUPAC navn triethoxy(3-isocyanatopropyl)silan
SMIL CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 238 °C
Kemisk navn eller materiale (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Mængde 25 g
Flammepunkt 77 °C (170 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.421
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.99
Lineær formel (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO
FN nummer UN2927
Beilstein 4404652
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 247.37
Procent renhed 95%