Få mere at vide
3-isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10002124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10002124 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10678694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10002124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49706CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-18-4
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
MDL nummer MFCD09025851
InChI nøgle GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 18525836
IUPAC navn 3-isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
SMIL CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%