Få mere at vide
3-isocyanato-2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 874832-10-7 |
| Molekylær formel | C8H5F3N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-isocyanate |
| InChI nøgle | BRXUOLWIERBAPA-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)N=C=O |
| IUPAC navn | 3-isocyanato-2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.136 |
| PubChem CID | 45594323 |
| Vis mere |