Få mere at vide
3-Isocyanato-1H-indole, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isocyanato-1H-indole, Technical Grade |
| CAS | 57778-78-6 |
| Molekylær formel | C9H6N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-11-9-5-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10H |
| SMIL | O=C=Nc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-isocyanato-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vægt | 158.048 |