Få mere at vide
3-Isochromanone, TRC
Artikelnummer. 30403011
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30403011 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30403011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI790403500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isochromanone
CAS 4385-35-7
Molekylær formel C9H8O2
Mængde 500 mg
Synonym NSC 160530, 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one, 1,4-Dihydroisochromen-3-one, 1H-2-Benzopyran-3(4H)-one, 2-Hydroxymethylphenylacetic Acid Lactone, 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-one, 3,6-Dihydro-4,5-benzo-2-pyrone, delta-Lactone (7CI) (alpha-Hydroxy-o-tolyl)acetic Acid, delta-Lactone 2-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4H,5-6H2
SMIL O=C1Cc2ccccc2CO1
IUPAC navn 1,4-dihydroisochromen-3-on
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0524