Få mere at vide
3-isochromanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241146 25 g
17221146 1 g
17231146 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17241146 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370130250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 4385-35-7 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-35-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
InChI nøgle ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-2-benzopyran-3-on
SMIL O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isochromanone
Smeltepunkt 83,0 °C til 86,0 °C
Mængde 25 g
Beilstein 17, V,10, 19
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: .. Andre opløseligheder: opløselig i methanol
Formel vægt 148.16