Få mere at vide
3-isochromanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 17231146
Brand: Thermo Scientific Acros 370130050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-35-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
InChI nøgle ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-2-benzopyran-3-on
SMIL O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isochromanone
Smeltepunkt 83.0°C to 86.0°C
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,10, 19
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 148.16