Få mere at vide
3-isochromanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17221146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221146 1 g
17231146 5 g
17241146 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17221146 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370130010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-35-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
InChI nøgle ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-2-benzopyran-3-on
SMIL O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isochromanone
Smeltepunkt 83.0°C to 86.0°C
Mængde 1 g
Beilstein 17, V,10, 19
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 148.16