Få mere at vide
3-Isobutylpyrazolo[4,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isobutylpyrazolo[4,3-d]pyrimidine |
| CAS | 1346600-82-5 |
| Molekylær formel | C9H12N4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Isobutyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4/c1-6(2)3-7-9-8(13-12-7)4-10-5-11-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)CC1=C2C(=NN1)C=NC=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.22 |