Få mere at vide
3-Isobutylisoxazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isobutylisoxazole-5-carboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c1-5(2)3-6-4-7(8(10)11)12-9-6/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 169.0739 |