Få mere at vide
3-isobutyl-1-methylxanthin, TRC
Artikelnummer. 30401646
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30401646 1 g
1 options
Artikelnummer. 30401646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7850001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Molekylær formel C10 H14 N4 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
SMIL CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC navn 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.1117