Få mere at vide
3-isobutyl-1-methylxanthin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466479
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466479 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15466479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64598.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.89 DKK
    381.65 DKK / 100mg
    Spare 42.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222.25 g/mol
3-Isobutyl-1-methylxanthin anvendes til inhibering af phenylephrin-induceret frigivelse af 5-hydroxytryptamin fra neuroendokrine epitelceller i luftvejsslimhinden (IC50 = 1,3 uM). Hæmmer også ionkanaler i den neuromuskulære forbindelse, GH3-celler og vaskulære glatte muskelceller. Hæmmer væksten af carcinomceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-isobutyl-1-methylxanthin anvendes til inhibering af phenylephrin-induceret frigivelse af 5-hydroxytryptamin fra neuroendokrine epitelceller i luftvejsslimhinden (IC50 = 1,3 uM). Hæmmer også ionkanaler i den neuromuskulære forbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Smeltepunkt 200 °C til 201 °C
Molekylær formel C10H14N4O2
MDL nummer MFCD00005584
Mængde 100 mg
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol.
InChI nøgle APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
IUPAC navn 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 222.25
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
Formel vægt 222.24
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine2,6-dione