Få mere at vide
3-isobutyl-1-methylxanthin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485222 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11485222 100 mg
11495222 250 mg
11405232 1 g
11415232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11485222 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02195262.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    399.63 DKK / 100mg
    Spare 20.37 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kendt som IBMX. 3-isobutyl-1-methylxanthin, MP Biomedicals er en potent, ikke-specifik hæmmer af cAMP- og cGMP-phosphodiesteraser, betydeligt mere effektiv end theophyllin. Denne hæmning aktiverer PKA, hvilket fører til nedsat proliferation, stigning
En ikke-specifik inhibitor af adenosin 3' ,5' -cyklisk monophosphat-phosphodiesterase (cAMP PDE)4, signifikant mere effektiv end theophyllin. Hæmmer også cGMP-phosphodiesteraser. IBMX hæmmer cyklisk nukleotid PDE med efterfølgende hæmning af cyklisk nukleotidhydrolyse, hvilket resulterer i akkumulering af cyklisk AMP og guanosin 3' ,5' -cyklisk monofosfat.
  • Hæmmer phenylephrin-induceret frigivelse af 5-hydroxytryptamin fra neuroendokrine epitelceller i luftvejsslimhinden (IC50: 1,3 μM)
  • Fungerer som en adenosinreceptorantagonist
  • Hæmmer ionkanaler i den neuromuskulære forbindelse, GH3-celler og vaskulære glatte muskelceller
  • Inducerer calciumfrigivelse fra intracellulære lagre i sensoriske neuroner
  • Hæmmer væksten af carcinomceller både in vivo og in vitro hos mus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28822-58-4
Molekylær formel C10H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 222.25
MDL nummer MFCD00005584
InChI nøgle APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
IUPAC navn 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMIL CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Tekniske data
Smeltepunkt 195°C to 202°C
Mængde 100 mg
Formel vægt 222.25
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Isobutyl-1-methylxanthine