Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3-isobutyl-1-methylxanthin, 99+%
Artikelnummer. 10617572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617572 1 g Glasflaske 1g
10257553 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617572 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1208.65 DKK / 1g
    Spare 226.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28822-58-4
Molekylær formel C10H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 222.25
MDL nummer MFCD00005584
InChI nøgle APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
SMIL CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 200,0 °C til 203,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 26, IV, 2350
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i ethanol, 2-propanol
IUPAC navn 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
Formel vægt 222.25
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fluffy krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /