Få mere at vide
3-Isobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 769132-77-6 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-6(2)4-7-5-8(9(12)13)11(3)10-7/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)Cc1cc(C(=O)O)n(C)n1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-(2-methylpropyl)pyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.106 |