Få mere at vide
3-Iodothyroacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodothyroacetic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11IO4/c15-12-7-9(8-14(17)18)1-6-13(12)19-11-4-2-10(16)3-5-11/h1-7,16H,8H2,(H,17,18) |
| Formel vægt | 369.97 |