Få mere at vide
3-Iodothiophen, 97%
Artikelnummer. 15234754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15234754 5 g 5g
15224754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443380050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10486-61-0 | C4H3IS | 210,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10486-61-0
Molekylær formel C4H3IS
Molekylvægt (g/mol) 210.03
MDL nummer MFCD00037901
InChI nøgle WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
PubChem CID 66332
IUPAC navn 3-iodthiophen
SMIL IC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodothiophene
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 2.0660g/mL
Kogepunkt 195,0 °C
Flammepunkt 78 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 2.066
Formel vægt 210.03
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodothiophene, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.