Få mere at vide
3-iodtetrahydrofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285474
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10623455 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76011DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 121138-01-0
Molekylær formel C4H7IO
Molekylvægt (g/mol) 198.00
MDL nummer MFCD09878873
InChI nøgle BKIQORJIKOPRCG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-iodotetrahydrofuran, 3-iodo-tetrahydro-furan, furan, tetrahydro-3-iodo, 3-iodanyloxolane, iodotetrahydrofuran
PubChem CID 22139264
IUPAC navn 3-iodoxolan
SMIL IC1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodotetrahydrofuran
CAS min % 96.5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 97%
Kogepunkt 110 °C
Formel vægt 198
Procent renhed 97%