Få mere at vide
3-Iodopyridin, 99%
Artikelnummer. 10122681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10122681 1 g Glasflaske 1g
10021921 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137440010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-90-7
Molekylær formel C5H4IN
Molekylvægt (g/mol) 205
MDL nummer MFCD00023553
InChI nøgle XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC navn 3-iodpyridin
SMIL C1=CC(=CN=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodopyridine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53,0 °C til 56,0 °C
Flammepunkt 106 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Iodopyridine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.