Få mere at vide
3-Iodopyridin, 99%
Artikelnummer. 11440837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440837 5 g 5g
11450837 25 g 25g
11460837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23225.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1120-90-7 | C5H4In | 204,998 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-90-7
Molekylær formel C5H4IN
Molekylvægt (g/mol) 204.998
MDL nummer MFCD00023553
InChI nøgle XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC navn 3-iodpyridin
SMIL C1=CC(=CN=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodopyridine
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Kogepunkt 90°C to 92°C (14 mmHg)
Flammepunkt 106°C (222°F)
Mængde 5 g
Beilstein 106059
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 205
Procent renhed 99%