Få mere at vide
3-jodpyridin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10567790
Brand: Thermo Scientific Acros 430970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57842-10-1 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57842-10-1
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.01
MDL nummer MFCD01646072
InChI nøgle MJSNRTLYWDXHAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoisonicotinic acid, 3-iodo-isonicotinic acid, 3-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-carboxy-3-iodopyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-iodo, 3-iodoisonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylicacid, 3-iodo, 3-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 95+%
PubChem CID 619275
IUPAC navn 3-iodpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC(=C1C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 241.8°C to 242.5°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 249.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.