Få mere at vide
3-Iodopyrazolo[1,5-a]pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477487
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477487 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15477487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35255.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19363-99-6 | C7H5IN2 | 244.035 g/mol
Mest brugt i suzuki-koblingsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Mest brugt
i suzuki-koblingsreaktionen.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
CAS 19363-99-6
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Farve Brun
Molekylær formel C7H5IN2
MDL nummer MFCD20483547
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 3-iodopyrazolo 1,5-a pyridine, 3-iodo-pyrazolo 1,5-a pyridine
InChI nøgle PNNARKUCAKULAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=NN2C=C1)I
IUPAC navn 3-iodpyrazolo[1,5-a]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 244.035
PubChem CID 60170807
Formel vægt 244.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof